Methyl 2-bromoacrylate 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR941547-1G OR941547-5G
APOSOR941547-1GEA 190 EUR
APOSOR941547-1G APOSOR941547-5G
Methyl 2-bromoacrylate 98%
Methyl 2-bromoacrylate
Formel: C₄H₅BrO₂
Molecular Weight: 164,985 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08276754
CAS-Nummer: 4519-46-4