5-Chloro-2-hydroxy-6-methylpyridine-3-carboxylic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
5-Chloro-2-hydroxy-6-methylnicotinic acid
OR941579-1G
APOSOR941579-1GEA
250
EUR
APOSOR941579-1G
5-Chloro-2-hydroxy-6-methylpyridine-3-carboxylic acid 95%
5-Chloro-2-hydroxy-6-methylpyridine-3-carboxylic acid
Formel:
C₇H₆ClNO₃ Molecular Weight: 187,58 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11044289 CAS-Nummer: 117449-75-9 |