3-(Methylamino)phenol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR941589-1G OR941589-250MG
APOSOR941589-1GEA 133 EUR
APOSOR941589-1G APOSOR941589-250MG
3-(Methylamino)phenol 97%
3-(Methylamino)phenol
Formel: C₇H₉NO
Molecular Weight: 123.152 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD16998628
CAS-Nummer: 14703-69-6