2-(2-Methoxyphenyl)propan-2-ol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR941688-1G OR941688-250MG
APOSOR941688-1GEA 632 EUR
APOSOR941688-1G APOSOR941688-250MG
2-(2-Methoxyphenyl)propan-2-ol 95%
2-(2-Methoxyphenyl)propan-2-ol
Formel: C₁₀H₁₄O₂
Molecular Weight: 166,217 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD12068167
CAS-Nummer: 21022-73-1