Dimethyl-(5-methyl-pyridin-2-yl)-amine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR941719-1G OR941719-250MG
APOSOR941719-1GEA 306 EUR
APOSOR941719-1G APOSOR941719-250MG
Dimethyl-(5-methyl-pyridin-2-yl)-amine 95%
Dimethyl-(5-methyl-pyridin-2-yl)-amine
Formel: C₈H₁₂N₂
Molecular Weight: 136,194 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06411127
CAS-Nummer: 147151-28-8