6-Chloro-2-ethylbenzoxazole 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR941742-1G OR941742-250MG
APOSOR941742-1GEA 306 EUR
APOSOR941742-1G APOSOR941742-250MG
6-Chloro-2-ethylbenzoxazole 95%
6-Chloro-2-ethylbenzoxazole
Formel: C₉H₈ClNO
Molecular Weight: 181,619 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD21641331
CAS-Nummer: 1027019-12-0