Indan-1,2-dione-2-oxime 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR941928-10G OR941928-1G OR941928-5G
APOSOR941928-10GEA 451 EUR
APOSOR941928-10G APOSOR941928-1G APOSOR941928-5G
Indan-1,2-dione-2-oxime 95%
Indan-1,2-dione-2-oxime
Formel: C₉H₇NO₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00463407
CAS-Nummer: 15028-10-1