7-Methoxyimidazo[1,2-a]pyridine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR942142-1G OR942142-250MG
APOSOR942142-1GEA 104 EUR
APOSOR942142-1G APOSOR942142-250MG
7-Methoxyimidazo[1,2-a]pyridine 95%
7-Methoxyimidazo[1,2-a]pyridine
Formel: C₈H₈N₂O
Molecular Weight: 148,162 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD13185227
CAS-Nummer: 342613-71-2