2-Isopropoxybenzonitrile 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR942169-1G
OR942169-250MG
APOSOR942169-1GEA
487
EUR
APOSOR942169-1G
APOSOR942169-250MG
2-Isopropoxybenzonitrile 95%
2-Isopropoxybenzonitrile
Formel:
C₁₀H₁₁NO Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02257394 CAS-Nummer: 90921-35-0 |