(2S,6S)-2,6-Dimethylmorpholine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR942218-1G
OR942218-250MG
APOSOR942218-1GEA
252
EUR
APOSOR942218-1G
APOSOR942218-250MG
(2S,6S)-2,6-Dimethylmorpholine
(2S,6S)-2,6-Dimethylmorpholine
Formel:
C₆H₁₃NO Molecular Weight: 115,174 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD18250271 CAS-Nummer: 276252-73-4 |