3-(tert-Butyl)-2-hydroxybenzonitrile 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR942363-1G OR942363-250MG
APOSOR942363-1GEA 69.6 EUR
APOSOR942363-1G APOSOR942363-250MG
3-(tert-Butyl)-2-hydroxybenzonitrile 95%
3-(tert-Butyl)-2-hydroxybenzonitrile
Formel: C₁₁H₁₃NO
Molecular Weight: 175.227 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD16999197
CAS-Nummer: 340131-70-6