2-Bromo-3-hydroxybenzonitrile 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR942456-1G
OR942456-250MG
APOSOR942456-1GEA
223
EUR
APOSOR942456-1G
APOSOR942456-250MG
2-Bromo-3-hydroxybenzonitrile 95%
2-Bromo-3-hydroxybenzonitrile
Formel:
C₇H₄BrNO Molecular Weight: 198.017 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09266204 CAS-Nummer: 693232-06-3 |