5-Chloro-2-(methylamino)phenol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR942472-1G OR942472-250MG
APOSOR942472-1GEA 574 EUR
APOSOR942472-1G APOSOR942472-250MG
5-Chloro-2-(methylamino)phenol 95%
5-Chloro-2-(methylamino)phenol
Formel: C₇H₈ClNO
Molecular Weight: 157.598 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD16998610
CAS-Nummer: 1243357-05-2