2-Chloro-6-methylamino-benzonitrile 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR942586-1G OR942586-250MG
APOSOR942586-1GEA 487 EUR
APOSOR942586-1G APOSOR942586-250MG
2-Chloro-6-methylamino-benzonitrile 95%
2-Chloro-6-methylamino-benzonitrile
Formel: C₈H₇ClN₂
Molecular Weight: 166,608 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD16663224
CAS-Nummer: 20925-55-7