4-Oxo-1,4-dihydro-quinoline-8-carbonitrile 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR942656-1G
OR942656-250MG
APOSOR942656-1GEA
377
EUR
APOSOR942656-1G
APOSOR942656-250MG
4-Oxo-1,4-dihydro-quinoline-8-carbonitrile 95%
4-Oxo-1,4-dihydro-quinoline-8-carbonitrile
Formel:
C₁₀H₆N₂O Molecular Weight: 170,167 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD26131872 CAS-Nummer: 127285-55-6 |