6-Methoxy-imidazo[1,2-b]pyridazine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR942662-1G OR942662-250MG
APOSOR942662-1GEA 734 EUR
APOSOR942662-1G APOSOR942662-250MG
6-Methoxy-imidazo[1,2-b]pyridazine 95%
6-Methoxy-imidazo[1,2-b]pyridazine
Formel: C₇H₇N₃O
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD12913581
CAS-Nummer: 17240-33-4