1-(4-Hydroxyphenyl)cyclopropane-1-carbonitrile 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR942695-1G OR942695-250MG
APOSOR942695-1GEA 654 EUR
APOSOR942695-1G APOSOR942695-250MG
1-(4-Hydroxyphenyl)cyclopropane-1-carbonitrile 98%
1-(4-Hydroxyphenyl)cyclopropane-1-carbonitrile
Formel: C₁₀H₉NO
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD19692083
CAS-Nummer: 1073477-06-1