3-Chloro-2-methylbenzaldehyde 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR942967-1G OR942967-5G
APOSOR942967-1GEA 88.6 EUR
APOSOR942967-1G APOSOR942967-5G
3-Chloro-2-methylbenzaldehyde 95%
3-Chloro-2-methylbenzaldehyde
Formel: C₈H₇ClO
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11047716
CAS-Nummer: 874-27-1