3-Oxaspiro[5.5]undecan-9-one
Lieferant: Apollo Scientific
OR942976-1G OR942976-250MG
APOSOR942976-1GEA 781 EUR
APOSOR942976-1G APOSOR942976-250MG
3-Oxaspiro[5.5]undecan-9-one
3-Oxaspiro[5.5]undecan-9-one
Formel: C₁₀H₁₆O₂
Molecular Weight: 168,233 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD17013084
CAS-Nummer: 1159280-53-1