6-Bromo-3-pyridazinol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 6-Bromopyridazin-3(2H)-one
OR943012-10G OR943012-1G OR943012-5G
APOSOR943012-10GEA 342 EUR
APOSOR943012-10G APOSOR943012-1G APOSOR943012-5G
6-Bromo-3-pyridazinol 98%
6-Bromo-3-pyridazinol
Formel: C₄H₃BrN₂O
Molecular Weight: 174.983 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11223475
CAS-Nummer: 51355-94-3