tert-Butyl 2-(bromomethyl)azetidine-1-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
OR943040-1G OR943040-500MG
APOSOR943040-1GEA 1340 EUR
APOSOR943040-1G APOSOR943040-500MG
tert-Butyl 2-(bromomethyl)azetidine-1-carboxylate
tert-Butyl 2-(bromomethyl)azetidine-1-carboxylate
Formel: C₉H₁₆BrNO₂
Molecular Weight: 250,133 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD22566236
CAS-Nummer: 1363380-84-0