5,8-Dihydro-1-naphthol 87%
Lieferant: Apollo Scientific
OR943087-1G OR943087-250MG
APOSOR943087-1GEA 364 EUR
APOSOR943087-1G APOSOR943087-250MG
5,8-Dihydro-1-naphthol 87%
5,8-Dihydro-1-naphthol
Formel: C₁₀H₁₀O
Molecular Weight: 146.186 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00128247
CAS-Nummer: 27673-48-9