6-Bromo-N-methylpyridin-3-amine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR943102-5G
APOSOR943102-5GEA 119 EUR
APOSOR943102-5G
6-Bromo-N-methylpyridin-3-amine 95%
6-Bromo-N-methylpyridin-3-amine
Formel: C₆H₇BrN₂
Molecular Weight: 187,037 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00234191
CAS-Nummer: 1022641-52-6