2,4,6,7-Tetrahydro-pyrano[4,3-c]pyrazole-3-carboxylic acid ethyl ester 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR943129-1G OR943129-250MG
APOSOR943129-1GEA 734 EUR
APOSOR943129-1G APOSOR943129-250MG
2,4,6,7-Tetrahydro-pyrano[4,3-c]pyrazole-3-carboxylic acid ethyl ester 95%
2,4,6,7-Tetrahydro-pyrano[4,3-c]pyrazole-3-carboxylic acid ethyl ester
Formel: C₉H₁₂N₂O₃
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD26593859
CAS-Nummer: 1297547-66-0