6-Methyl-benzo[d]isoxazol-3-ylamine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
6-Methylbenzo[d]isoxazol-3-amine
OR943182-1G
OR943182-250MG
APOSOR943182-1GEA
672
EUR
APOSOR943182-1G
APOSOR943182-250MG
6-Methyl-benzo[d]isoxazol-3-ylamine 95%
6-Methyl-benzo[d]isoxazol-3-ylamine
Formel:
C₈H₈N₂O Molecular Weight: 148,162 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD18803474 CAS-Nummer: 1378699-89-8 |