7-Chlorobenzo[d]isoxazol-3-amine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR943186-1G OR943186-250MG
APOSOR943186-1GEA 734 EUR
APOSOR943186-1G APOSOR943186-250MG
7-Chlorobenzo[d]isoxazol-3-amine 95%
7-Chlorobenzo[d]isoxazol-3-amine
Formel: C₇H₅ClN₂O
Molecular Weight: 168.58 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11845367
CAS-Nummer: 927413-64-7