3-Methyloxolan-3-ol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR943342-1G OR943342-250MG
APOSOR943342-1GEA 661 EUR
APOSOR943342-1G APOSOR943342-250MG
3-Methyloxolan-3-ol 95%
3-Methyloxolan-3-ol
Formel: C₅H₁₀O₂
Siedepunkt: 76…80 °C (18 mm Hg)
Dichte: 1,032 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD18332778
CAS-Nummer: 64360-69-6