2-(Azetidin-1-yl)ethanol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR943468-1G OR943468-250MG
APOSOR943468-1GEA 614 EUR
APOSOR943468-1G APOSOR943468-250MG
2-(Azetidin-1-yl)ethanol 95%
2-(Azetidin-1-yl)ethanol
Formel: C₅H₁₁NO
Molecular Weight: 101,147 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09743797
CAS-Nummer: 67896-18-8