(5-Chloro-2-methylphenyl)methanol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR943490-1G OR943490-250MG
APOSOR943490-1GEA 84.1 EUR
APOSOR943490-1G APOSOR943490-250MG
(5-Chloro-2-methylphenyl)methanol 95%
(5-Chloro-2-methylphenyl)methanol
Formel: C₈H₉ClO
Molecular Weight: 156,609 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11111046
CAS-Nummer: 58966-29-3