(1S)-1-(3-Nitrophenyl)ethanamine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR943498-1G OR943498-250MG
APOSOR943498-1GEA 828 EUR
APOSOR943498-1G APOSOR943498-250MG
(1S)-1-(3-Nitrophenyl)ethanamine 95%
(1S)-1-(3-Nitrophenyl)ethanamine
Formel: C₈H₁₀N₂O₂
Molecular Weight: 166,177 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06659477
CAS-Nummer: 297730-25-7