2-Chloro-1-(2,3-dihydro-indol-1-yl)-ethanone 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 2-Chloro-1-(indolin-1-yl)ethanone
OR943541-1G OR943541-250MG
APOSOR943541-1GEA 219 EUR
APOSOR943541-1G APOSOR943541-250MG
2-Chloro-1-(2,3-dihydro-indol-1-yl)-ethanone 95%
2-Chloro-1-(2,3-dihydro-indol-1-yl)-ethanone
Formel: C₁₀H₁₀ClNO
Molecular Weight: 195,646 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00099469
CAS-Nummer: 17133-48-1