4-(2-Hydroxyethylamino)aniline dihydrochloride 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR943575-1G
OR943575-500MG
APOSOR943575-1GEA
438
EUR
APOSOR943575-1G
APOSOR943575-500MG
4-(2-Hydroxyethylamino)aniline dihydrochloride 97%
4-(2-Hydroxyethylamino)aniline dihydrochloride
Formel:
C₈H₁₂N₂O·2ClH Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD31560141 CAS-Nummer: 19298-14-7 |