3-Propylisoxazol-5-amine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR943659-1G
OR943659-250MG
APOSOR943659-1GEA
92.8
EUR
APOSOR943659-1G
APOSOR943659-250MG
3-Propylisoxazol-5-amine 95%
3-Propylisoxazol-5-amine
Formel:
C₆H₁₀N₂O Molecular Weight: 126.156 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD05270911 CAS-Nummer: 747411-47-8 |