6-Cyano-4-chromanone 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR943666-1G
OR943666-250MG
APOSOR943666-1GEA
257
EUR
APOSOR943666-1G
APOSOR943666-250MG
6-Cyano-4-chromanone 95%
6-Cyano-4-chromanone
Formel:
C₁₀H₇NO₂ Molecular Weight: 173,168 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD05861625 CAS-Nummer: 214759-65-6 |