Methyl 2-[2-(chloromethyl)phenyl]acetate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
Methyl 2-(2-(chloromethyl)phenyl)acetate
OR943804-1G
OR943804-250MG
APOSOR943804-1GEA
647
EUR
APOSOR943804-1G
APOSOR943804-250MG
Methyl 2-[2-(chloromethyl)phenyl]acetate 95%
Methyl 2-[2-(chloromethyl)phenyl]acetate
Formel:
C₁₀H₁₁ClO₂ Molecular Weight: 198,646 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09832998 CAS-Nummer: 95360-33-1 |