7-Chloro-2,3-dihydro-1,8-naphthyridin-4(1H)-one 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR943807-1G OR943807-250MG
APOSOR943807-1GEA 289 EUR
APOSOR943807-1G APOSOR943807-250MG
7-Chloro-2,3-dihydro-1,8-naphthyridin-4(1H)-one 95%
7-Chloro-2,3-dihydro-1,8-naphthyridin-4(1H)-one
Formel: C₈H₇ClN₂O
Molecular Weight: 182,607 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09834137
CAS-Nummer: 76629-10-2