[(5-Isopropyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl)methyl]amine hydrochloride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR943819-1G OR943819-250MG
APOSOR943819-1GEA 647 EUR
APOSOR943819-1G APOSOR943819-250MG
[(5-Isopropyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl)methyl]amine hydrochloride 95%
[(5-Isopropyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl)methyl]amine hydrochloride
Formel: C₆H₁₁N₃O·ClH
Molecular Weight: 177,632 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09864314
CAS-Nummer: 1255717-36-2