(8-Methylimidazo[1,2-a]pyridin-3-yl)methanol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR943822-1G OR943822-5G
APOSOR943822-1GEA 255 EUR
APOSOR943822-1G APOSOR943822-5G
(8-Methylimidazo[1,2-a]pyridin-3-yl)methanol 95%
(8-Methylimidazo[1,2-a]pyridin-3-yl)methanol
Formel: C₉H₁₀N₂O
Molecular Weight: 162.188 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09864458
CAS-Nummer: 178488-40-9