C-(7-Methyl-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-3-yl)-methylamine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
(7-Methyl-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-3-yl)methanamine
OR943848-1G
OR943848-250MG
APOSOR943848-1GEA
806
EUR
APOSOR943848-1G
APOSOR943848-250MG
C-(7-Methyl-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-3-yl)-methylamine 95%
C-(7-Methyl-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-3-yl)-methylamine
Formel:
C₈H₁₀N₄ Molecular Weight: 162.192 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09994896 CAS-Nummer: 1020033-70-8 |