3-(Methoxymethyl)-pyrrolidine hydrochloride 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 3-(Methoxymethyl)pyrrolidine hydrochloride
OR943851-1G
APOSOR943851-1GEA 74.1 EUR
APOSOR943851-1G
3-(Methoxymethyl)-pyrrolidine hydrochloride 97%
3-(Methoxymethyl)-pyrrolidine hydrochloride
Formel: C₆H₁₃NO·ClH
Molecular Weight: 151,634 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09997928
CAS-Nummer: 1185303-79-0