3-(2-Methylpropyl)-1,2-oxazol-5-amine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR943865-1G
OR943865-250MG
APOSOR943865-1GEA
770
EUR
APOSOR943865-1G
APOSOR943865-250MG
3-(2-Methylpropyl)-1,2-oxazol-5-amine 95%
3-(2-Methylpropyl)-1,2-oxazol-5-amine
Formel:
C₇H₁₂N₂O Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD10692336 CAS-Nummer: 1057064-36-4 |