5,6-Dimethylnicotinonitrile 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR943902-1G OR943902-5G
APOSOR943902-1GEA 62.5 EUR
APOSOR943902-1G APOSOR943902-5G
5,6-Dimethylnicotinonitrile 97%
5,6-Dimethylnicotinonitrile
Formel: C₈H₈N₂
Molecular Weight: 132.163 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11101052
CAS-Nummer: 113124-09-7