4-Hydroxy-2,3-dimethylbenzonitrile 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR944047-1G
OR944047-250MG
APOSOR944047-1GEA
366
EUR
APOSOR944047-1G
APOSOR944047-250MG
4-Hydroxy-2,3-dimethylbenzonitrile 95%
4-Hydroxy-2,3-dimethylbenzonitrile
Formel:
C₉H₉NO Molecular Weight: 147,174 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD13659357 CAS-Nummer: 448961-58-8 |