6-Bromo-1-methoxyisoquinoline 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR944104-1G OR944104-250MG
APOSOR944104-1GEA 1140 EUR
APOSOR944104-1G APOSOR944104-250MG
6-Bromo-1-methoxyisoquinoline 95%
6-Bromo-1-methoxyisoquinoline
Formel: C₁₀H₈BrNO
Molecular Weight: 238.081 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD16877645
CAS-Nummer: 891785-23-2