(1-Cyclopropyl-1-methylethyl)amine hydrochloride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 2-Cyclopropylpropan-2-amine hydrochloride
OR944298-1G OR944298-250MG
APOSOR944298-1GEA 53.8 EUR
APOSOR944298-1G APOSOR944298-250MG
(1-Cyclopropyl-1-methylethyl)amine hydrochloride 95%
(1-Cyclopropyl-1-methylethyl)amine hydrochloride
Formel: C₆H₁₃N·ClH
Molecular Weight: 135.635 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD23144031
CAS-Nummer: 17397-13-6