4,6-Dimethylpicolinic acid hydrochloride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR944312-1G OR944312-250MG
APOSOR944312-1GEA 647 EUR
APOSOR944312-1G APOSOR944312-250MG
4,6-Dimethylpicolinic acid hydrochloride 95%
4,6-Dimethylpicolinic acid hydrochloride
Formel: C₈H₉NO₂·ClH
Molecular Weight: 187,624 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD23378465
CAS-Nummer: 1391733-66-6