Pyrazole-1-carbonyl chloride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 1H-Pyrazole-1-carbonyl chloride
OR944313-1G OR944313-250MG
APOSOR944313-1GEA 806 EUR
APOSOR944313-1G APOSOR944313-250MG
Pyrazole-1-carbonyl chloride 95%
Pyrazole-1-carbonyl chloride
Formel: C₄H₃ClN₂O
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD23378466
CAS-Nummer: 53355-55-8