(R)-1-(2,4-Dichlorophenyl)ethanamine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR944487-1G OR944487-250MG
APOSOR944487-1GEA 236 EUR
APOSOR944487-1G APOSOR944487-250MG
(R)-1-(2,4-Dichlorophenyl)ethanamine 95%
(R)-1-(2,4-Dichlorophenyl)ethanamine
Formel: C₈H₉Cl₂N
Molecular Weight: 190,07 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06761788
CAS-Nummer: 133773-29-2