3-Acetyl-3-chloro-dihydro-furan-2-one 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR944586-1G
OR944586-250MG
APOSOR944586-1GEA
290
EUR
APOSOR944586-1G
APOSOR944586-250MG
3-Acetyl-3-chloro-dihydro-furan-2-one 95%
3-Acetyl-3-chloro-dihydro-furan-2-one
Formel:
C₆H₇ClO₃ Molecular Weight: 162.571 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08448079 CAS-Nummer: 2986-00-7 |