[3-(Thien-2-yl)-1H-pyrazol-1-yl]acetic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR9446-100MG OR9446-250MG
APOSOR9446-100MGEA 40.8 EUR
APOSOR9446-100MG APOSOR9446-250MG
[3-(Thien-2-yl)-1H-pyrazol-1-yl]acetic acid
[3-(Thien-2-yl)-1H-pyrazol-1-yl]acetic acid
Formel: C₉H₈N₂O₂S
Molecular Weight: 208.237 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00665861
CAS-Nummer: 959582-96-8